Learn More
3-Nitro-o-Phenylendiamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15493207 25 g 25 Gramm
15473207 1 g 1 Gramm
15483207 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20201.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3694-52-8 | C6H7N3O2 | 153.141 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3694-52-8
Summenformel C6H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 153.141
MDL-Nummer MFCD00007722
InChI-Schlüssel IOCXBXZBNOYTLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-1,2-phenylenediamine, 3-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-3-nitrobenzene, 3-nitrophenylenediamine, 2-amino-6-nitroaniline, 1,2-benzenediamine, 3-nitro, 3-nitro-1,2-benzenediamine, o-phenylenediamine, 3-nitro, unii-wrz63l50zk, ccris 5427
PubChem CID 4359525
IUPAC-Name 3-Nitrobenzol-1,2-diamin
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitro-o-phenylenediamine
Schmelzpunkt 157°C to 162°C
Menge 25 g
Beilstein 909344
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 98%