Learn More
3-Nitro-N-(2-nitrophenyl)benzenesulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Nitro-N-(2-nitrophenyl)benzenesulfonamide |
| Menge | 500 mg |
| Beilstein | 3457418 |
| Formelmasse | 323.28 |
| Reinheit (%) | 97% |