Learn More
3-Nitro-L-Tyrosin, TRC
Artikelnummer. 17959984
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17959984 25 mg 25 Milligramm
17907534 5 g 5 Gramm
17957254 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17959984 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN59700025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-44-3
Summenformel C9 H10 N2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 226.19
Synonym L-Tyrosine, 3-nitro- (9CI, ACI), 3-Nitro-L-tyrosine (ACI), Tyrosine, 3-nitro-, L- (8CI), (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoic acid, (2S)-2-Azaniumyl-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoate, Nitrotyrosine, NSC 37413
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propansäure
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(O)c(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitro-L-tyrosine
InChI-Formel InChI=1S/C9H10N2O5/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-8(12)7(4-5)11(15)16/h1-2,4,6,12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
Menge 25 mg
Formelmasse 226.059
Versandbedingung Raumtemperatur