Learn More
3-Nitro-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449468
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15449468
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63029.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 19883-74-0 | C9H10N2O4 | 210.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19883-74-0
Summenformel C9H10N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 210.19
MDL-Nummer MFCD01860661
InChI-Schlüssel YTHDRUZHNYKZGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-nitro-l-phenylalanine, s-2-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, l-3-nitrophenylalanine, 3-nitrophenylalanine, l-3-nitro phenylalanine, 2s-2-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, l-3-nitrophe, melphalan impurity 2, l-3-no2-phe-oh, ncistruc1_000602
PubChem CID 2761812
IUPAC-Name 2-Amino-3-(3-Fluorophenyl)Propansäure
SMILES NC(CC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitro-L-phenylalanine
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Formelmasse 210.19
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver