Learn More
Eppendorf™ Research 3 Neo Temporary Adjustment Cover
Artikelnummer. 30689692 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
30689692 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30689692 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 3102603000
Proteomik vorantreiben
Verwenden Sie den Aktionscode 28003
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Deckung für vorübergehende Anpassung für Eppendorf Research™ 3 neo
  • Vorübergehende Anpassungsabdeckung aus strapazierfähigem Polypropylen
  • Entwickelt für sichere Pipetteneinstellungen
  • Passt Eppendorf Research™ Pipetten mit 3 Neo-Konfiguration für präzise Ausrichtung und Schutz
  • Bietet eine staubabweisende und chemikalienbeständige Barriere während der Kalibrierung oder Wartung.
  • Leicht und einfach zu montieren oder zu entfernen, ohne das Instrument zu beschädigen.
  • Lieferung als Einzelpackung, ideal für den Laboreinsatz und zur Verlängerung der Pipettenlebensdauer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit Pipetten
Material Polypropylen
Typ Schutzabdeckung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pipetten mit 3 Neo
Menge 1 Pk.