Learn More
Descripción
- Mechanische Luftkissenpipette mit 2-Tasten-Bedienung
- Anpassbare Einstellungen für einfaches, ergonomisches und zuverlässiges Pipettieren
- Ergonomisches Design gemäß der Eppendorf PhysioCare Concept™ ausgewogen, organisch, leicht und mit geringen Pipettierkräften
- Federbelastete Spitzenkegel reduzieren die Kräfte beim Anbringen und Auswerfen der Spitze und minimieren so das Risiko von Überlastungsverletzungen.
- Vorübergehende Anpassung zur Erhöhung der Genauigkeit für verschiedene Flüssigkeitstypen, Düsengeometrien oder Höhenlagen, ohne die Werkskalibrierung dauerhaft zu verändern.
- Abnehmbare Beschriftungs- und Markierungsmöglichkeiten mit ColorTag Pipettenmarkierungsringen (separat erhältlich).
- Vollständige Autoklavierbarkeit, hohe UV- und Chemikalienbeständigkeit sowie einfache Demontage und Montage ermöglichen vielseitige Einsatzmöglichkeiten und mühelose Dekontamination und Reinigung.
Especificaciones
Especificaciones
| Zertifizierung/Konformität | ISO 8655 |
| Kompatible Spitzen | epT.I.P.S.™ |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Dunkelgrau |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | Pipettenspitzen |
| Grifftyp | Ergonomisch |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Forschung |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?