Description
- Die Eppendorf Das Pipettenhaltesystem speichert alle aktuellen mechanischen und elektronischen Daten Eppendorf Pipetten und den meisten ihrer Vorgänger
- Pipettenkarussell 2, weiß Drehender Rahmen mit 6 Aufnahmen für Eppendorf Research™ 3 neo Pipetten
- Karussells und Stehen mit austauschbaren Pipettenaufnahmen und Ladeschalen, kein Werkzeug erforderlich
- Große Gummifüsse schützen Karussells und Stehen vor auf der Bank verschütteten Flüssigkeiten\n
- Piktogramme auf allen Ladegeräten und Pipettenaufnahmen zur eindeutigen Zuordnung im Labor
- Speichern Sie wertvollen Platz auf dem Prüfzentrum mit dem Eppendorf Pipettenhaltensystem
- Mit Platz für bis zu sechs Ein- oder Mehrkanal-Pipetten können Sie alle Ihre Anforderungen einfach verwahren Eppendorf Halten Sie Pipetten und Multidispenser leicht erreichbar
- Unsere flexiblen Karussells, Füße und Wandgeräte passen auf alle aktuellen Eppendorf manuelle Liquid-Handling-Geräte sowie die meisten ihrer Vorgänger
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Aufnahmevermögen | Manuelle Pipette |
| Material | Polycarbonat |
| Positionen | 1 |
| Form | Rechteckig |
| Stapelbar | Nein |
| Sterilität | Nicht steril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 3 Neo |
| Menge | Je 1 |
| Show More |