Learn More
3-n-Propylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414807
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11414807 5 g 5 Gramm
11424807 25 g 25 Gramm
11434807 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414807 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21266.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 621-27-2 | C9H12O | 136.194 g/mol
3-n-Propylphenol, is used to produce 2,4,5,6-tetrabromo-3-propylphenol. This reaction will need reagent bromine, aluminum powder.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-n-Propylphenol, wird zur Herstellung von 2,4,5,6-Tetrabromo-3-Propylphenol verwendet. Diese Reaktion erfordert Reagenzbromin, Aluminiumpulver.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-27-2
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.194
MDL-Nummer MFCD01632130
InChI-Schlüssel MPWGZBWDLMDIHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-propylphenol, m-propylphenol, phenol, 3-propyl, phenol, m-propyl, unii-593r721cic, 1-hydroxy-3-n-propylbenzene, phenol, m-propyl-8ci, phenol, 3-propyl-9ci
PubChem CID 69302
IUPAC-Name 3-Propylphenol
SMILES CCCC1=CC(=CC=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-n-Propylphenol
Siedepunkt 229°C to 231°C
Brechungsindex 1.525
Menge 5 g
UN-Nummer UN3145
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-n-Propylphenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: m-Propylphenol