Learn More
3-n-Propyl-2-Pyrazolin-5-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490708
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11490708 5 g 5 Gramm
11400718 25 g 25 Gramm
11410718 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490708 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25214.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 29211-70-9 | C6H10N2O | 126.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29211-70-9
Summenformel C6H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 126.16
MDL-Nummer MFCD00051646
InChI-Schlüssel GVUNLYBSNQOHBD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 269244
IUPAC-Name 3-propyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one
SMILES CCCC1=NNC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-n-Propyl-2-pyrazolin-5-one
Schmelzpunkt 206°C to 210°C
Menge 5 g
Beilstein 878994
Synonym 3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one, 5-propyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 3-propyl-2-pyrazolin-5-one, 3-propyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 3-propyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 5-propyl-2,4-dihydropyrazol-3-one, 5-propyl-1,2-dihydro-pyrazol-3-one, 5-propyl-2,4-dihydro-pyrazol-3-one, 3h-pyrazol-3-one,2,4-dihydro-5-propyl, 3h-pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-propyl
Formelmasse 126.16
Reinheit (%) 98%