Learn More
3'-N, N-Di(desmethyl) Azithromycin, TRC
Artikelnummer. 30008667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008667 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30008667 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44085050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 612069-27-9
Summenformel C36 H68 N2 O12
Molekulargewicht (g/mol) 720.93
Synonym 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 11-[(3-amino-3,4,6-trideoxy-β-D-xylo-hexopyranosyl)oxy]-13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-[(3-Amino-3,4,6-trideoxy-β-D-xylo-hexopyranosyl)oxy]-13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, Aminoazithromycin A, N',N'-Di(desmethyl)azithromycin, 3'-N,N-Di(desmethyl) Azithromycin, 3'-(N,N-Didemethyl)azithromycin, Aminoazithromycin
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-[(2S,3R,4S,6R)-4-amino-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-13-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H](N)[C@H]3O)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-N,N-Di(desmethyl) Azithromycin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C36H68N2O12/c1-13-25-36(10,44)29(40)22(6)38(11)17-18(2)15-34(8,43)31(50-33-27(39)24(37)14-19(3)46-33)20(4)28(21(5)32(42)48-25)49-26-16-35(9,45-12)30(41)23(7)47-26/h18-31,33,39-41,43-44H,13-17,37H2,1-12H3/t18-,19-,20+,21-,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30+,31-,33+,34-,35-,36-/m1/s1
Formelmasse 720.4772
Reinheit (%) >95%