Learn More
3-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES), Mikromol™
Artikelnummer. 30049580
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049580 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049580 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0334.03
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES)
CAS 4432-31-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES)
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C6 H13 N O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid, MES
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
SMILES OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-ylethansulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 195.24
Menge 500 mg
Formelmasse 195.0565 g/mol