Learn More
3-N-(Methansulfonamido)phenylboronsäure, 95 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15286048 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15286048 5 g 5 Gramm
15276048 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15286048 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 454250050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 148355-75-3
Summenformel C7H10BNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 215.04
InChI-Schlüssel XUIQQIRLFMCWLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylsulfonylamino phenylboronic acid, 3-methylsulfonamido phenylboronic acid, 3-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 3-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 3-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 3-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 3-methanesulfonamidophenylboronic acid, 3-methylsulphonylamino benzeneboronic acid, n-3-methanesulfonamidephenylboronic acid, 3-methylsulfonylamino benzeneboronic acid
PubChem CID 2773535
IUPAC-Name [3-(methansulfonamido)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)NS(=O)(=O)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-N-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid
Schmelzpunkt 255.0°C to 258.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 215.04
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-N-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.