Learn More
3-n-Hexylthiophen, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7037216
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
1693-86-3
C10H16S
168.298
MFCD00143181
JEDHEMYZURJGRQ-UHFFFAOYSA-N
3-n-hexylthiophene, thiophene, 3-hexyl, 3-hexylthiopene, 3-hexylthiophen, 4-hexylthiophene, hexylthiophene 3-, pubchem8861, poly, 3-hexylthiophene, 3-hexylthiophene, 97+%
566849
3-Hexylthiophen
CCCCCCC1=CSC=C1
1693-86-3
C10H16S
168.298
MFCD00143181
JEDHEMYZURJGRQ-UHFFFAOYSA-N
3-n-hexylthiophene, thiophene, 3-hexyl, 3-hexylthiopene, 3-hexylthiophen, 4-hexylthiophene, hexylthiophene 3-, pubchem8861, poly, 3-hexylthiophene, 3-hexylthiophene, 97+%
566849
3-Hexylthiophen
CCCCCCC1=CSC=C1
3-n-Hexylthiophene is a conducting polymer precursor. may be used in the synthesis of poly(3-hexylthiophene). MgKR X-ray and low energy electron induced oligomerization of physisorbed layers of 3-hexylthiophene condensed on clean gold results in the formation of an organic film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-n-Hexylthiophen ist ein leitender Polymervorläufer und kann bei der Synthese von Poly(3-hexylthiophen) verwendet werden. Die MgKR-Röntgen- und niederenergetische elektroneninduzierte Oligomerisierung von physisorbierten Schichten von 3-Hexylthiophen, die auf reinem Gold kondensiert sind, führt zur Bildung eines organischen Films.
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Starke Oxidationsmittel vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-n-Hexylthiophene
Dichte 0.936
Siedepunkt 65°C (0.45 mmHg)
Flammpunkt 37°C (99°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.496
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1617129
Löslichkeitsinformationen Partly soluble in water.
Formelmasse 168.3
Reinheit (%) ≥99%