missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-n-Hexylthio-1,2,4-triazol, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 11425157
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
74682-60-3
C8H15N3S
185.289
MFCD02683096
NZXRSXPNMMTVHB-UHFFFAOYSA-N
3-hexylthio-1h-1,2,4-triazole, 3-n-hexylthio-1,2,4-triazole, 3-hexylthio-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,5-hexylthio, 3-hexylsulfanyl-1h-1,2,4-triazole, 3-hexylsulfanyl-2h-1,2,4-triazole, 3-hexylsulfanyl-4h-1,2,4-triazole
2818229
5-Hexylsulfanyl-1H-1,2,4-Triazol
CCCCCCSC1=NC=NN1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
74682-60-3
C8H15N3S
185.289
MFCD02683096
NZXRSXPNMMTVHB-UHFFFAOYSA-N
3-hexylthio-1h-1,2,4-triazole, 3-n-hexylthio-1,2,4-triazole, 3-hexylthio-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,5-hexylthio, 3-hexylsulfanyl-1h-1,2,4-triazole, 3-hexylsulfanyl-2h-1,2,4-triazole, 3-hexylsulfanyl-4h-1,2,4-triazole
2818229
5-Hexylsulfanyl-1H-1,2,4-Triazol
CCCCCCSC1=NC=NN1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-n-Hexylthio-1,2,4-triazole
Schmelzpunkt 65°C to 68°C
Menge 2.5 g
Formelmasse 185.29
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'