Learn More
3-(N-1-Trityl-imidazol-4-yl)propionic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(N-1-Trityl-imidazol-4-yl)propionic Acid |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H22N2O2/c28-24(29)17-16-23-18-27(19-26-23)25(20-10-4-1-5-11-20,21-12-6-2-7-13-21)22-14-8-3-9-15-22/h1-15,18-19H,16-17H2,(H,28,29) |
| Formelmasse | 382.1681 |