Learn More
3-Morpholinophenol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Morpholinophenol |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | 3-Morpholin-4-ylphenol |
Formelmasse | 179.22 |
Reinheit (%) | 97% |