Learn More
3-Morpholinophenol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10415532
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
27292-49-5
C10H13NO2
179.22
MFCD00051675
BMGSGGYIUOQZBZ-UHFFFAOYSA-N
3-morpholinophenol, 3-morpholin-4-yl phenol, phenol, 3-4-morpholinyl, 3-4-morpholinyl phenol, 3-morpholin-4-yl-phenol, n-3-hydroxyphenyl morpholine, m-morpholinophenol, 3-morpholinylphenol, 3-morpholino phenol, 3-morpholinyl-phenol
141343
OC1=CC=CC(=C1)N1CCOCC1
27292-49-5
C10H13NO2
179.22
MFCD00051675
BMGSGGYIUOQZBZ-UHFFFAOYSA-N
3-morpholinophenol, 3-morpholin-4-yl phenol, phenol, 3-4-morpholinyl, 3-4-morpholinyl phenol, 3-morpholin-4-yl-phenol, n-3-hydroxyphenyl morpholine, m-morpholinophenol, 3-morpholinylphenol, 3-morpholino phenol, 3-morpholinyl-phenol
141343
OC1=CC=CC(=C1)N1CCOCC1
Chemischer Name oder Material 3-Morpholinophenol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 3-Morpholin-4-ylphenol
Formelmasse 179.22
Reinheit (%) 97%