Learn More
3-(Morpholinomethyl)Benzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10629954
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10629954 250 mg 250 Milligramm
10595953 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10629954 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC40104CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 446866-83-7
Summenformel C12H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 205.257
InChI-Schlüssel KMYNYFKOOXFQGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinomethyl benzaldehyde, 3-morpholin-4-ylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-4-morpholinylmethyl, 3-morpholin-4-ylmethyl-benzaldehyde, 3-4-morpholinylmethyl benzaldehyde, 3-morpholinomethylbenzaldehyde, 3-morpholin-4-yl methyl benzaldehyde
PubChem CID 7164603
IUPAC-Name 3-(Morpholin-4-ylmethyl)Benzaldehyd
SMILES C1COCCN1CC2=CC=CC(=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Morpholinomethyl)benzaldehyde
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 250 mg
Formelmasse 205.26
Reinheit (%) 95%