Learn More
3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10411124
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10411124 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10411124 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC40116DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzonitrile
CAS 857283-91-1
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C12H14N2O
MDL-Nummer MFCD08060511
Menge 1 g
Synonym 3-morpholin-4-ylmethyl benzonitrile, benzonitrile,3-4-morpholinylmethyl, 3-morpholin-4-yl methyl benzonitrile, 3-morpholinomethyl benzonitrile, 3-morpholin-4-ylmethyl benzenecarbonitrile
InChI-Schlüssel GSVNKQLSALKJHW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1CC2=CC=CC(=C2)C#N
IUPAC-Name 3-(Morpholin-4-ylmethyl)Benzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 202.257
PubChem CID 7164605
Formelmasse 202.26
Reinheit (%) 97%