Learn More
3-(Morpholin-4-ylmethyl)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10421293
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
123207-48-7
C11H16N2O
192.262
IHHKTIKNEDOMIK-UHFFFAOYSA-N
3-morpholinomethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-phenylamine, benzenamine,3-4-morpholinylmethyl, benzenamine, 3-4-morpholinylmethyl, 3-morpholin-4-yl methyl aniline, 3-4-morpholinylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl phenylamine, 3-morpholinomethyl-aniline
1096406
3-(morpholin-4-ylmethyl)anilin
C1COCCN1CC2=CC(=CC=C2)N
123207-48-7
C11H16N2O
192.262
IHHKTIKNEDOMIK-UHFFFAOYSA-N
3-morpholinomethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-phenylamine, benzenamine,3-4-morpholinylmethyl, benzenamine, 3-4-morpholinylmethyl, 3-morpholin-4-yl methyl aniline, 3-4-morpholinylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl phenylamine, 3-morpholinomethyl-aniline
1096406
3-(morpholin-4-ylmethyl)anilin
C1COCCN1CC2=CC(=CC=C2)N
Chemischer Name oder Material 3-(Morpholin-4-ylmethyl)aniline
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 192.26
Reinheit (%) 95%