Learn More
3-Methylxanthin, TRC
Artikelnummer. 30133559
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133559 25 g 25 Gramm
30132655 10 g 10 Gramm
17903475 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133559 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33857025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1076-22-8
Summenformel C6 H6 N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.14
Synonym Theophylline-Ethylenediamine Imp. B (EP), Pentoxifylline Imp. B (EP), Theophylline Imp. B (EP), 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-3-methyl- (9CI), Xanthine, 3-methyl- (6CI,7CI,8CI), 3,9-Dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione, 3-Methyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, 3-Methyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione, 3-Methyl-2,3,6,9-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione, 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 3-Methyl-3,7-dihydropurine-2,6-dione, 3-Methyl-3,9-dihydro-purine-2,6-dione, 3-Methyl-7H-purine-2,6-dione, 3-Methylxanthine, NSC 515466, 1H-Purine-2,6-dione, 3,9-dihydro-3-methyl-
IUPAC-Name 3-Methyl-7H-Purin-2,6-Dion
SMILES CN1C(=O)NC(=O)c2[nH]cnc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (3-Methylxanthine)
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-4-3(7-2-8-4)5(11)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,11,12)
Formelmasse 166.0491