Learn More
3-Methylxanthin, 99,43 %, für die HPLC-Analyse, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methylxanthine |
| Namenshinweis | Für die HPLC-Analyse |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 166.1 |
| Physikalische Form | Pulver |