Learn More
3-Methylxanthin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 13448458 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13448458 100 mg 100 Milligramm
13458458 250 mg 250 Milligramm
13438458 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13448458 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 206931000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1076-22-8
Summenformel C6H6N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.14
InChI-Schlüssel GMSNIKWWOQHZGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylxanthine, 3-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 2,6-dihydroxy-3-methylpurine, xanthine, 3-methyl, 3 mx, 3-methyl xanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-3-methyl, unii-ws6x982oec, 3-methyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h-purine-2,6-dione, ccris 5817
PubChem CID 70639
ChEBI CHEBI:62207
IUPAC-Name 3-Methyl-7H-Purin-2,6-Dion
SMILES CN1C2=C(C(=O)NC1=O)NC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylxanthine
Schmelzpunkt >300.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Beilstein 26,453
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 166.14
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylxanthine