Learn More
3-Methylthiophen-2-carboxaldehyd, technisch 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481708
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11481708 100 g 100 Gramm
11471708 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481708 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13961.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5834-16-2 | C6H6OS | 126.173 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5834-16-2
Summenformel C6H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 126.173
MDL-Nummer MFCD00005430
InChI-Schlüssel BSQKBHXYEKVKMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methylthiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-3-methylthiophene, 3-methylthiophene-2-aldehyde, 3-methyl-2-thiophenecarbaldehyde, 3-methyl-2-formylthiophene, 3-methyl-2-thiophene carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methyl, thiophenecarboxaldehyde, methyl, 3-methyl-thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 79911
IUPAC-Name 3-Methylthiophen-2-Carbaldehyd
SMILES CC1=C(SC=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Dichte 1.17
Siedepunkt 215°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Brechungsindex 1.586
Menge 100 g
Beilstein 107874
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 126.18
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch