Learn More
3-Methylthiophen-2-Carbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11364865
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11364865 10 g 10 Gramm
11354865 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11364865 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L17989.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61341-26-2
Summenformel C6H5ClOS
Molekulargewicht (g/mol) 160.62
MDL-Nummer MFCD00130091
InChI-Schlüssel AJSVPEVDFBYRCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 3-methylthiophene-2-carbonylchloride, 3-methyl-2-thenoyl chloride, 2-3-methyl thiophene carboxylicacid chloride, pubchem5561, acmc-209mrl, 3-methylthenoyl chloride, 3-methyl-2-thenoylchloride, 3-methyl-2-thienoyl chloride, 3-methylthiophenecarbonylchloride
PubChem CID 2737605
IUPAC-Name 3-Methylthiophen-2-Carbonylchlorid
SMILES CC1=C(SC=C1)C(Cl)=O
Spécification
Chemischer Name oder Material 3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Siedepunkt 216°C to 220°C
Brechungsindex 1.5855
Menge 10 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 116181
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 160.62
Reinheit (%) 98%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.