Learn More
3-Methylthiophen-2-carbonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methylthiophene-2-carbonitrile |
| Siedepunkt | 91°C to 93°C (12 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.553 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3276 |
| Beilstein | 5495606 |
| Formelmasse | 123.18 |
| Reinheit (%) | 96% |