Learn More
3-(Methylthio)propylamin, TRC
Artikelnummer. 30475965
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475965 500 mg 500 Milligramm
30469119 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30475965 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM725905500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Methylthio)propylamine
CAS 4104-45-4
Summenformel C4H11NS
Menge 500 mg
Synonym 1-Propanamine','3-(methylthio)- (9CI','ACI), 3-(Methylthio)-1-propanamine (ACI), Propylamine','3-(methylthio)- (6CI','7CI','8CI), 1-Amino-3-(methylthio)propane, 3-(Methylmercapto)propylamine, 3-(Methylsulfanyl)propylamine, 3-(Methylthio)-1-propylamine, 3-(Methylthio)propylamine, 3-Aminopropyl methyl sulfide, 3-Methylsulfanyl-1-propylamine, 3-Methylsulfanylpropan-1-amine, S-Methylhomocysteamine
InChI-Formel InChI=1S/C4H11NS/c1-6-4-2-3-5/h2-5H2,1H3
SMILES CSCCCN
IUPAC-Name 3-Methylsulfanylpropan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 105.2
Formelmasse 105.0612