Learn More
3-(Methylthio)propylamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10493433 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
1g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10493433 1g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10493433 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 414930010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Methylthio)propylamine
CAS 4104-45-4
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 169.0°C
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glass bottle
Summenformel C4H11NS
Strukturformel CH3SCH2CH2CH2NH2
Brechungsindex 1.4920 to 1.4940
MDL-Nummer MFCD00041898
Menge 1g
Beilstein 04, IV, 1655
Relative Dichte 0.96
Synonym 3-methylthiopropylamine, 3-methylthio propylamine, 1-propanamine, 3-methylthio, 3-methylthiopropanamine, methylmercaptopropylamine, unii-1iap0cgd5s, 3-methylmercaptopropylamine, 3-methylthio-1-propanamine, 3-methylsulfanyl propan-1-amine, 1iap0cgd5s
InChI-Schlüssel KKYSBGWCYXYOHA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSCCCN
IUPAC-Name 3-methylsulfanylpropan-1-amine
Molekulargewicht (g/mol) 105.2
PubChem CID 77743
ChEBI CHEBI:16696
Formelmasse 105.2
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Methylthio)propylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.