Learn More
3-(Methylthio)propylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11419677 10 g 10 Gramm
11429677 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22150.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 505-79-3 | Molecular Formula: C5H9NS2 | Molecular Weight: 147.254 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 505-79-3
Summenformel C5H9NS2
Molekulargewicht (g/mol) 147.254
MDL-Nummer MFCD00209521
InChI-Schlüssel LDKSCZJUIURGMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylthio propyl isothiocyanate, iberverin, 3-methylthiopropyl isothiocyanate, ibervirin, propane, 1-isothiocyanato-3-methylthio, unii-ytt13bn94z, 3-methylmercaptopropyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, 3-methylthio propyl ester, 1-isothiocyanato-3-methylthio propane, fema no. 3312
PubChem CID 62351
IUPAC-Name 1-Isothiocyanato-3-Methylsulfanylpropan
SMILES CSCCCN=C=S
Spécification
Chemischer Name oder Material 3-(Methylthio)propyl isothiocyanate
Dichte 1.113
Siedepunkt 254°C
Flammpunkt 110°C (230°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.564
Menge 10 g
UN-Nummer UN2922
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 147.25
Reinheit (%) 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.