Learn More
3-(Methylthio)propionaldehyde 95%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10463330 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10463330 5 g Glasflasche 5 Gramm
10452971 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10463330 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 414920050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 3268-49-3
Summenformel C4H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 104.167
InChI-Schlüssel CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methional, 3-methylthio propionaldehyde, 3-methylthio propanal, propanal, 3-methylthio, 4-thiapentanal, 3-methylsulfanyl propanal, 3-methylmercapto propionaldehyde, 3-methylthiopropanal, propionaldehyde, 3-methylthio, 3-methylmercaptopropyl aldehyde
PubChem CID 18635
ChEBI CHEBI:49017
IUPAC-Name 3-Methylsulfanylpropanal
SMILES CSCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Methylthio)propionaldehyde
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.05g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SCH2CH2CHO
Menge 5 g
Formelmasse 104.17
Reinheit (%) ≥96%
Physikalische Form Liquid