Learn More
3-(Methylthio)propan-1-ol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Methylthio)-1-propanol |
| CAS | 505-10-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3-(Methylthio)-1-propanol |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C4 H10 O S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 3-(Methylthio)-1-propanol, 3-(Methylsulfanyl)-1-propanol, 3-(Methylthio)propanol, 3-Hydroxypropyl methyl sulfide, 3-Methylmercapto-1-propanol, 4-Thiapentan-1-ol, Methionol, NSC 2859, γ-Methylmercaptopropyl alcohol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H10OS/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CSCCCO |
| IUPAC-Name | 3-Methylsulfanylpropan-1-ol |
| Mehr anzeigen |