Learn More
3-(Methylmercapto)-phenylisocyanat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11368555 1 g 1 Gramm
11378555 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368555 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12008.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 28479-19-8 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
3-(Methylthio)phenyl isocyanate is used as a coupling reagent, N-protecting reagent and as gas chromatography derivatizing reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(Methylthio)phenylisocyanat wird als Kupplungsreagenz, N-schützendes Reagenz und als Gaschromatographie-Derivatisierungsreagenz verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Aminen und Alkoholen. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28479-19-8
Summenformel C8H7NOS
Molekulargewicht (g/mol) 165.21
MDL-Nummer MFCD00013863
InChI-Schlüssel BKJABLMNBSVKCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylthio phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-methylthio benzene, 3-methylthiophenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-methylsulfanyl benzene, 1-isocyanato-3-methylsulfanyl-benzene, 3-methylthio phenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-methylthio, 3-methylthiobenzenisocyanate, acmc-20anig, pubchem14329
PubChem CID 141418
IUPAC-Name 1-isocyanat-3-methylsulfanylbenzol
SMILES CSC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Methylthio)phenyl isocyanate
Dichte 1.199
Siedepunkt 129°C to 130°C (5 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Brechungsindex 1.603
Menge 1 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 387507
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 165.22
Reinheit (%) 96%