Learn More
3-(Methylthio)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460777 5 g 5 Gramm
11369549 25 g 25 Gramm
11379549 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460777 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23184.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1783-81-9 | C7H9NS | 139.216 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1783-81-9
Summenformel C7H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 139.216
MDL-Nummer MFCD00007793
InChI-Schlüssel KCHLDNLIJVSRPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylthio aniline, 3-aminothioanisole, m-aminothioanisole, m-methylthio aniline, benzenamine, 3-methylthio, 3-methylmercapto aniline, 3-methylsulfanyl aniline, 3-methylmercaptoaniline, 3-methylthiobenzenamine, m-aminophenyl methyl sulfide
PubChem CID 15693
IUPAC-Name 3-methylsulfanylanilin
SMILES CSC1=CC=CC(=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Methylthio)aniline
Dichte 1.13
Siedepunkt 163°C to 165°C (16 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.637
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2078599
Formelmasse 139.23
Reinheit (%) 97%