Learn More
3-(Methylthio)aniline, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10468890 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10468890 10 g Glasflasche 10 Gramm
10574101 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10468890 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 163190100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1783-81-9
Summenformel C7H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 139.216
MDL-Nummer MFCD00007793
InChI-Schlüssel KCHLDNLIJVSRPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylthio aniline, 3-aminothioanisole, m-aminothioanisole, m-methylthio aniline, benzenamine, 3-methylthio, 3-methylmercapto aniline, 3-methylsulfanyl aniline, 3-methylmercaptoaniline, 3-methylthiobenzenamine, m-aminophenyl methyl sulfide
PubChem CID 15693
IUPAC-Name 3-methylsulfanylanilin
SMILES CSC1=CC=CC(=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Methylthio)aniline
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun
Dichte 1.1300g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SC6H4NH2
Brechungsindex 1.6410 to 1.6450 (20°C, 589nm)
Menge 10 g
Beilstein 13, IV, 1007
Formelmasse 139.21
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Liquid