Learn More
3-Methylsulphonylbenzoesäure 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10667961 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10667961 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10667961 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424860025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylsulphonylbenzoic acid
Namenshinweis 95%
CAS 5345-27-7
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 230°C to 238°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H8O4S
Strukturformel SO2CH3C6H4COOH
MDL-Nummer MFCD00216488
Menge 2.5 g
Synonym 3-methylsulfonyl benzoic acid, 3-methylsulphonyl benzoic acid, 3-methylsulphonylbenzoic acid, 3-methanesulfonylbenzoic acid, 3-methanesulfonyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-methylsulfonyl, 3-mesylbenzoic acid, pubchem10870, acmc-1auq1
InChI-Schlüssel KUTBMATZUQWFSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O
IUPAC-Name 3-methylsulfonylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 200.22
PubChem CID 220380
Formelmasse 200.22
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke