Learn More
(3-Methylsulfonylaminomethyl)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(3-Methylsulfonylaminomethyl)benzeneboronic acid, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(3-Methylsulfonylaminomethyl)benzolboronsäure, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3-Methylsulfonylaminomethyl)benzeneboronic acid |
| Schmelzpunkt | 246°C to 248°C |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in organic solvents. |
| Formelmasse | 229.06 |
| Reinheit (%) | 98% |