Learn More
3-(Methylsulfonylamino)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419677
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15419677 5 g 5 Gramm
15409677 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52895.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 148355-75-3 | C7H10BNO4S | 215.03 g/mol
Benzeneboronic acid mediates the ortho specific alpha hydroxyalkylation of phenols by aldehydes. The chemical itself can be used as a template for Diels-Alder reaction by forming linkage with a hydroxy diene and a hydroxy dieneophile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzeneboronsäure vermittelt die ortho-spezifische Alpha-Hydroxyalkylierung von Phenolen durch Aldehyde. Die Chemikalie selbst kann als Vorlage für die Diels-Alder-Reaktion verwendet werden, indem sie eine Verbindung mit einem Hydroxydien und einem Hydroxy-Dieneophile bildet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Kalt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 148355-75-3
Summenformel C7H10BNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 215.03
MDL-Nummer MFCD02179478
InChI-Schlüssel XUIQQIRLFMCWLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylsulfonylamino phenylboronic acid, 3-methylsulfonamido phenylboronic acid, 3-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 3-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 3-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 3-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 3-methanesulfonamidophenylboronic acid, 3-methylsulphonylamino benzeneboronic acid, n-3-methanesulfonamidephenylboronic acid, 3-methylsulfonylamino benzeneboronic acid
PubChem CID 2773535
IUPAC-Name [3-(methansulfonamido)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)NS(=O)(=O)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Methylsulfonylamino)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 90°C to 96°C
Menge 5 g
Formelmasse 215.03
Reinheit (%) 97%