Learn More
3-Methylsalicylsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11382787 100 g 100 Gramm
11372787 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15825.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 83-40-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
3-Methylsalicylic acid was used in the synthesis of 8-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4H-1,3-benzoxazin-4-one, 7-hydroxy-8-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4H-1,3-benzoxazin-4-one, (R)-, (S)- and (RS)-hydroxymethylmexiletine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methylsalicylsäure wurde bei der Synthese von 8-Methyl-2-Thioxo-2,3-Dihydro-4H-1,3-Benzoxazin-4-on, 7-Hydroxy-8-Methyl-2-Thioxo-2,3-Dihydro-4H-1,3-Benzoxazin-4-on, (R)-, (S)- und (RS)-Hydroxymethylmexiletin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform, Äther und Wasser (heiß).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-40-9
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00002448
InChI-Schlüssel WHSXTWFYRGOBGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylsalicylic acid, hydroxytoluic acid, o-cresotic acid, o-cresotinic acid, cresotic acid, o-homosalicylic acid, 2-hydroxy-m-toluic acid, 2,3-cresotinic acid, cresotinic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl
PubChem CID 6738
ChEBI CHEBI:20141
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3-Methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC=CC(C(O)=O)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylsalicylic acid
Schmelzpunkt 163°C to 167°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 2086811
Merck Index 14,2581
Löslichkeitsinformationen Soluble in Alcohol,Chloroform,Ether and Water (hot).
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%