Learn More
3-Methylpicolinsäure, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10339437
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
4021-07-2
C7H7NO2
137.14
MFCD00191553
LMHIBYREWJHKNZ-UHFFFAOYSA-N
3-Methylpyridin-2-Carbonsäure
4021-07-2
C7H7NO2
137.14
MFCD00191553
LMHIBYREWJHKNZ-UHFFFAOYSA-N
3-Methylpyridin-2-Carbonsäure
Chemischer Name oder Material 3-Methylpicolinic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 118.5°C to 121.5°C
Farbe Braun bis weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 3-methylpicolinic acid, 3-methyl-2-pyridinecarboxylic acid, 3-methyl-2-picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-a-picolinic acid, 3-methyl-alpha-picolinic acid, 3-methylpyridine-2-carboxylicacid, methylpyridincarbonsaure, pubchem14396, pubchem17659
SMILES CC1=C(N=CC=C1)C(=O)O
PubChem CID 268757
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylpicolinic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.