Learn More
3-Methylpicolinsäure, 98 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methylpicolinic acid |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 118.5°C to 121.5°C |
Farbe | Braun bis weiß |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Synonym | 2-methylisonicotinic acid, 2-methyl-4-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl, 4-carboxy-2-methylpyridine, methylisonicotinic acid 2-, 2-methylisonicotinicacid, acmc-20a0jw, 2-methylisonicotinic aicd, 6-methylpyridine-4-carboxylic acid |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Methylpicolinic acid
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.