Learn More
3-Methylphthalanhydride, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10577552 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10577552 25 g Glasflasche 25 Gramm
10718481 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10577552 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 414780250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4792-30-7 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4792-30-7
Summenformel C9H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
MDL-Nummer MFCD00047316
InChI-Schlüssel TWWAWPHAOPTQEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylphthalic anhydride, 4-methylisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 4-methyl, 3-methyl phthalic anhydride, methylphthalic anhydride, phthalic anhydride, 3-methyl, 2,3-toluenedicarboxylic anhydride, 1,3-isobenzofurandione, methyl, 4-methyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, acmc-1arrb
PubChem CID 98500
IUPAC-Name 4-Methyl-2-Benzofuran-1,3-Dion
SMILES CC1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Methylphthalic anhydride
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 114.0°C to 118.0°C
Farbe Braun bis Braun-Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 162.14
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Methylphthalic anhydride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.