Learn More
3-Methylphthalanhydride, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489907 5 g 5 Gramm
11479907 1 g 1 Gramm
11499907 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22864.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
3-Methylphthalsäureanhydrid kann mit Methylaminhydrochlorid zu 2,3-Dihydro-2,4-dimethyl-1H-isoindol-1,3-dion reagieren.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
3-Methylphthalanhydrid kann mit Methylaminhydrochlorid reagieren, um 2,3-Dihydro-2,4-dimethyl-1H-isoindol-1,3-dion zu erzeugen.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4792-30-7
Summenformel C9H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
MDL-Nummer MFCD00047316
InChI-Schlüssel TWWAWPHAOPTQEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylphthalic anhydride, 4-methylisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 4-methyl, 3-methyl phthalic anhydride, methylphthalic anhydride, phthalic anhydride, 3-methyl, 2,3-toluenedicarboxylic anhydride, 1,3-isobenzofurandione, methyl, 4-methyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, acmc-1arrb
PubChem CID 98500
IUPAC-Name 4-Methyl-2-Benzofuran-1,3-Dion
SMILES CC1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylphthalic anhydride
Schmelzpunkt 114°C to 116°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 162.14
Reinheit (%) 96%
RUO– Nur für Forschungszwecke