Learn More
3-Methylphosphinicopropionic Acid Disodium Salt, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methylphosphinicopropionic Acid Disodium Salt |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H9O4P.2Na/c1-9(7,8)3-2-4(5)6;;/h2-3H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2 |
| Formelmasse | 195.9877 |
| Reinheit (%) | >95% |