Learn More
3-Methylphenylhydrazin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30484082
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30484082 5 g 5 Gramm
30468489 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30484082 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3543655G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 637-04-7
Summenformel C7H10N2 . HCl
Molekulargewicht (g/mol) 158.63
Synonym (3-Methylphenyl)hydrazine Hydrochloride, (3-Methylphenyl)hydrazine Monohydrochloride, 1-(3-Methylphenyl)hydrazine Hydrochloride
IUPAC-Name (3-methylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES Cl.Cc1cccc(NN)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylphenylhydrazine Hydrochloride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H10N2.ClH/c1-6-3-2-4-7(5-6)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
Formelmasse 158.0611