Learn More
3-Methylphenol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324890
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30324890 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324890 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DRECA15140300
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylphenol (m-Cresol)
CAS 108-39-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Methylphenol (m-Cresol)
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C7 H8 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Metacresol, 3-Methylphenol, Amylmetacresol Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
SMILES Cc1cccc(O)c1
IUPAC-Name 3-Methylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
Menge 500 mg
Formelmasse 108,0575 g/mol