Learn More
3-Methylpentansäure, TRC
Artikelnummer. 30474698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30474698 1 g 1 Gramm
30470443 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30474698 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2344061G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-43-1
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
Synonym (±)-3-Methylvaleric acid, Pentanoic acid, 3-methyl- (9CI, ACI), 3-Methylpentanoic acid (ACI), Valeric acid, 3-methyl- (6CI, 7CI, 8CI), Valeric acid, β-methyl- (4CI), 3-Methyl-n-valeric acid, 3-Methylvaleric acid, β-Methylvaleric acid
IUPAC-Name 3-Methylpentansäure
SMILES CCC(C)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-methylpentanoic acid
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5(2)4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Formelmasse 116.0837