Learn More
3-methylpentanoic acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-methylpentanoic acid |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5(2)4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8) |
| Formelmasse | 116.0837 |