Learn More
3-Methylpentan, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10329033 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Liter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10329033 1 L Glasflasche 1 Liter
10453825 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10356960 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Product Code. 10329033 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 127350010
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
CAS: 96-14-0 | C6H14 | 86.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 96-14-0
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD00009342
InChI-Schlüssel PFEOZHBOMNWTJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentane, 3-methyl, unii-xd8o3ml76t, 3-methyl-pentane, xd8o3ml76t, 3-methylpentane, analytical standard, diethylmethylmethane, 3-methylpentyl, 3-methyl pentane, 3-methylpentan-3-yl, acmc-209s6l
PubChem CID 7282
IUPAC-Name 3-Methylpentan
SMILES CCC(C)CC
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Methylpentane
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -118.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.6600g/mL
Siedepunkt 64.0°C
Flammpunkt −32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5CH(CH3)C2H5
Brechungsindex 1.3755 to 1.3775
Menge 1 L
Beilstein 01, 149
Relative Dichte 0.66
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in ether
Formelmasse 86.18
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Methylpentane
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.