Learn More
3-Methyloctane, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methyloctane |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H20/c1-4-6-7-8-9(3)5-2/h9H,4-8H2,1-3H3 |
| Formelmasse | 128.1565 |