Learn More
3-Methylisoxazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15710889 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15710889 1 g 1 Gramm
15289806 5 g 5 Gramm
15299806 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15710889 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 452660010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4857-42-5
Synonym 5-carboxy-3-methylisoxazole, 3-methylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-methyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-5-carboxyisoxazole, 5-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-5-carboxylicacid, aronis24519, 3-methyl-isoxazole-5-carboxylic acid, acmc-1aruu
PubChem CID 853085
IUPAC-Name 3-Methyl-1,2-Oxazol-5-Carbonsäure
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H4NO3
Menge 1 g
InChI-Schlüssel HXIYCKAAQPHZBM-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=NOC(=C1)C([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 126.09
Formelmasse 127.1
Reinheit (%) 95%